origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TER-119, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ly76(104231)
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | MABF143D | MABF143A | MABF144A |
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal | clone TER-119, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) | Gene Information mouse ... Ly76(104231) |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Forma física
Nota de preparación
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Nota de análisis
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TER-119 in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable