Saltar a
MXRJ2000HTLA
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells, ASME
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 each
Fecha estimada de envío10 de diciembre de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA
117.460,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
117.460,00 €
Fecha estimada de envío10 de diciembre de 2026Detalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel)
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXRJ2000TLAMXRJ2000HTLMXRJ2000TL
description
-
description
-
description
-
description
-
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
material
304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), latch(es) (18-8 stainless steel), 304 stainless steel caster(s)
material
304 stainless steel caster(s), stainless steel latch(es) (18-8), 304L stainless steel tank(s), 304L stainless steel stand
material
-
material
-
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
weight
953 kg
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
-
width
1619.3 cm , 63.75 in.
width
1619.3 cm , 63.75 in.
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
H
81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 3384 mm , 867 mm
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)