Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 each |
Acerca de este artículo
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.Quality Segment
product line
Mobius®
parameter
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist
width
1619.3 cm , 63.75 in.
weight
953 kg
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temperature (non-condensing environment) | parameter 4-60 °C temp. range (non-condensing environment) |
| weight 953 kg | weight 953 kg | weight 953 kg | weight 953 kg |
| Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 | Quality Level EQ3 |
| H 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 81.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist | H 3384 mm , 133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist | H 81.7 in. (2100 mm) , without hoist, 133.2 in. (3384 mm) , with hoist |
| product line Mobius® | product line Mobius® | product line Mobius® | product line Mobius® |
| width 1619.3 cm , 63.75 in. | width 1619.3 cm , 63.75 in. | width - | width 1619.3 cm , 63.75 in. |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?