Saltar a
MXRL0200B4
Power MIX 200 Mixer Liner, Bronze, PureFlex™, 4 pack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
4 ea
Fecha estimada de envío28 de enero de 2027desdeMerck Chemicals and LS SA
2970,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
2970,00 €
Fecha estimada de envío28 de enero de 2027Detalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
PureFlex™ bag
Quality Segment
packaging
pack of
capacity
-200000 mL
storage temp.
10-30°C
Legal Information
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXRA0200B4MXRL0500B2MXRA0200BPL4
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
capacity
-200000 mL
capacity
-200000 mL total capacity
capacity
-
capacity
-
material
PureFlex™ bag
material
PureFlex™ bag
material
-
material
-
packaging
pack of
packaging
pack of -4 bags
packaging
-
packaging
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia