Merck
NA76/25
Diaphragm for NOVASEPTIC® Valve
PTFE
Iniciar sesiónpara ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
31411800
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
PTFE
PTFE device (polytetrafluoroethylene)
Nivel de calidad
Características
hydrophobic (Surface)
Parámetros
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
-40-250 °C temp. range (Short term use)
peso
0.16 kg (0.353 lb)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
NA12/22NA51/25NA12/25
material
PTFE , PTFE device (polytetrafluoroethylene)
material
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer rubber), PTFE
material
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer), PTFE
material
PTFE , PTFE device (polytetrafluoroethylene), valve (Diaphragm, PTFE)
weight
0.16 kg (0.353 lb)
weight
0.01 kg (0.022 lb)
weight
0.18 kg (0.397 lb)
weight
0.01 kg (0.022 lb)
feature
hydrophobic (Surface)
feature
hydrophobic (Surface)
feature
hydrophobic (Surface)
feature
hydrophobic (Surface)
parameter
-40-170 °C temp. range (Continuous use)
parameter
-30-140 °C temp. range (Short term use), -6-(-1) bar pressure range
parameter
-40-170 °C temp. range (Continuous use), -40-250 °C temp. range (Short term use)
parameter
-40-170 °C temp. range (Continous use), -40-250 °C temp. range (Short term use)
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Aplicación
The applied valve body and diaphragm may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Envase
The Diaphragm is packaged in a closed box.
Otras notas
All Diaphragms are manufactured with materials in compliance with FDA regulations §177.2600 and supplied with statement. The Diaphragm meets USP Biological Tests for Plastics, Class VI.
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany