Merck
VHPPWRSPUK
Milliflex oasis® VHP resistant pump power supply
Milliflex Oasis® VHP pump power supply for UK
Sinónimos:
Milliflex Oasis® VHP pump power supply - UK, To connect up to 2 filtration pumps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122409
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Milliflex oasis® VHP resistant pump power supply, Milliflex Oasis® VHP pump power supply for UK
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
Application
Milliflex Oasis® VHP resistant pump finds its application in bioburden testing and sterility testing for Pharmaceutical Products Analysis.
General description
Milliflex Oasis® filtration system offers a solution to simplify and secure microbial testing process with premium levels of productivity, result reliability and regulatory compliance. Milliflex Oasis® VHP resistant pump is a new generation vacuum pump for sterility and bioburden analysis in pharmaceutical environments. A power supply of European standard with 100 - 240 V, 50/60 enables efficient functioning of the filtration pump. One set of Milliflex Oasis® power supply can be used to power up to two pumps.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany