Merck
XXSPTFF02
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1800,00 €
1800,00 €
Fecha estimada de envío09 de febrero de 2026Detalles
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
316L stainless steel housing
Nivel de calidad
técnicas
tangential flow filtration (TFF): suitable
aplicaciones
liquid formulation
Descripción general
The Pellicon Single-Pass TFF Cassette Diverter Plate is used to configure Pellicon 3 0.57 m², Pellicon 3 1.14 m² or Pellicon 2 0.5 m² cassettes for single-pass TFF operation.
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany