Merck
PHR8569
2,2′-Oxybis(N-methylethan-1-amine) dihydrochloride
new
pkg of 30 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Bis(2-Methylaminoethyl) Ether Hydrochloride, Bis(2-methylaminoethyl) Ether diydrochloride, (2,2′-oxybis(N-methylethan-1-amine), hydrochloride)
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
PHR8569-30MG
479,00 €
479,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H16N2O· 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
205.13
Código UNSPSC:
41116107
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
familia API
amoxicillin
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.