Merck
APREST86471
PrEST Antigen RNGTT
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HCE, HCE1, hCAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 32 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
IKLLDLKPYKVSWKADGTRYMMLIDGTNEVFMIDRDNSVFHVSNLEFPFRKDLRMHLSNTLLDGEMIIDRVNGQAVPRYLIYDIIKFNSQPVGDCDFNVRLQCIEREIISPRHEKMKTGLIDKTQEP
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RNGTT(8732)
General description
Recombinant protein fragment of Human RNGTT with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Application
Suitable as a blocking agent using corresponding antibodies.
Physical form
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Preparation Note
The protein solution should be gently mixed before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Other Notes
Corresponding Antibody HPA003750.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
APREST86471-100UL04061835832040