Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105331
eCl@ss:
32160703
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates or assay kits. An appropriate fluorimetric substrate, comprising an acetylated lysine side chain, is first incubated with a sample containing HDAC activity (nuclear or cellular extract, purified enzyme, bead-bound immunocomplex, etc.). Deacetylation of the substrate sensitizes it so that, in a second step, treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore. Trichostatin A is included as an ′inhibitor stop′ for class I and II HDACs.Datasheet
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Ideal for drug discovery and HTS applications and cell-based HDAC assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
A 2x concentrate. Product is to be used (undiluted) at 1:1 ratio with HDAC reaction.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles. Use product undiluted.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename - |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9002-07-7
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?