Saltar a
BPS53029
Kinetic HDAC Assay Developer
Sinónimos:
buffers
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105331
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
The Kinetic HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in Kinetic HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates. The developer sensitizes the deacetylated substrate so that subsequent treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore.
A 10x concentrate (1 ml) with 10 ml dilution buffer.
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Suitable for use with the Kinetic HDAC assay kits:
  • Kinetic HDAC1 Assay Kit
  • Kinetic HDAC2 Assay Kit
  • Kinetic HDAC3 Assay Kit
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Dilute 10x developer to 1x with dilution buffer before use. Add 50 µl 1x developer per 50 µl HDAC reaction (1:1, total volume 100 µl).
Other Notes
Avoid freeze/thaw cycles.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BPS50030566328MAK441
description
-
description
-
description
-
description
Sufficient for 400 fluorometric tests
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9002-07-7
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)