Merck
CLS353037
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Dish
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
500 EA
649,00 €
649,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.14
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Corning® Falcon® Cell Culture Dish, plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (25 packs of 20)
manufacturer/tradename
Corning 353037
plate diam. × capacity
60 x 15 mm × 6 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell Culture
General description
Falcon® 60mm X 15mm Style Center Well Organ Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)