Saltar a
EHNC012011
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-500B12.1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
219,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
394,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTTTTCCCAAATCAAGAGCAATGCATCCCACACAAATGGGCAAGAATTGCAGCTGACAGAGGAATCTCCCTATCTTTGAACCTTCAGGATTTTGCAGTGATGTCAAGGTTTACACCCATGTCTTCACTCCCAAAATTTGGATTTGAGCCTCAGATCTACTATTTACTAACTCTATGATCTTTGACAAATCACTCGAATTCCTGATGCCTTAAGAATCCTTTTGTTCCTGAGCAGAGTGACACAGTCTCCTGCAGTTGAGGATCATTGATCTAGAGCATTGATTACAACGGAAGGCGTCTAAAGGATGAGGCAAAAGTGAAAGCCAGATTATGGTTGTATGTTTTTCCTGTAAGCCACCACAAACCTTTTGTGCAATGAGATAGGTGATGAATAAAGCATGGATGAATCCACGCATTAGATGAGTATGTGAAGTGGATATGGAGAGCACATAAGAACCAAGAGCAGACAGAGCCCTAAGGAAAGACCTGGCTGACCTGCCGGAAGGAAAATAGGTATTAGGAATCCTGAAAACCATACTTCAGAGGATTATGTATCAAGAAAGTTGGGGTCTAGGTG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)