Saltar a
EHU160271
MISSION® esiRNA
targeting human AP003774.4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
219,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
394,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTCGAGAGCTGGAGTCAGGCGCCGCTCACGCTGGGATGACGGAGTGTTAACCTCAGACTCTGGGTCCCTTTGGGCCGAAGCTTTAAGAAAACAGGGGCAGCGAGCCCGGCGTCCCAAGGAGCCTTGCCAAACTGGGCATGGAGAACGGGCCTCCTGGATGGCCACCCGCCCAGCTGCCAAAGAGGCCGGAGAGCTGGAGCCGGGACTTGGAGGATCTTCTTCAGAGAGGCAGGAGGGCGGTCCGAACGTGCCCCCACCCCTGACCTCAAGCCCATGTGGAGAGGGCCAACAGAGCCTCTTGGAGAGCTGGATTTGCGTCCTCTGCAGCTTGGGGGACACGTCGTTGATGGTGACTGACACGCCCCAGAGATAGTGACATGATGATTAAGAGTGACAGCCTGAGGGA
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)