Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
20 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | 219,00 € |
50 μg | Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados). | 394,00 € |
Acerca de este artículo
219,00 €
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTGCGAGACTGATTTCAAATCTGTGATCTTCTGTTCAGCGTACACATCAGCAAAGTGAGAAGTTGGGTGCTAAATATAGGCTCTATTAACTTTACTTTTAGATGTGCTGCCTTCAAAGAGTGCCTATTCTGAGCAACGTAAACGTTATTCCTACATATGTATGTACACACGGTACCCGGACTCACACTGTTCGGGCTTCACAAACACCATCAGCAGGGGTAG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... LPP(210126), Lpp(210126)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Lpp | description targeting mouse Lpp | description targeting human LPP | description - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line - |
| esiRNA cDNA target sequence GCCTCTGCGAGACTGATTTCAAATCTGTGATCTTCTGTTCAGCGTACACATCAGCAAAGTGAGAAGTTGGGTGCTAAATATAGGCTCTATTAACTTTACTTTTAGATGTGCTGCCTTCAAAGAGTGCCTATTCTGAGCAACGTAAACGTTATTCCTACATATGTATGTACACACGGTACCCGGACTCACACTGTTCGGGCTTCACAAACACCATCAGCAGGGGTAG | esiRNA cDNA target sequence CAAAACAAAAACCATGATTCTCTCTGTCAGCCCAAGAGTGTGCTGAGGCAACCAGGAGTTTCTAATCAAACAAACCCAAGTCCAGAGGCCTTGAAATGTCTAAACAAGTGCTATTGAATGAACAGACCTCCTGAAATGTACCCTTCATTGTATCTATGGGATTAATCTACCCTCATCACAAGGAGCATGACACTGTATTCTTAGCACCAACAAAAACCCTGCTTGGAGCACCCTGGGTACATTCTAGAAGTCAGCCGACATTGCAGGTCAACAAATCAACACTCTTCTTAGAGCTGACTTCCTCGTGAATATGCCTTCCAGGTGCAGTCTTGGCTTTCCTTTTTCTATCTTCTGGTTGTTTGCTACAAGTTGAAAATCCGTTGACTAATTAAGAAAATATTCTCTGTCCACATTAAATCTGTCCTCAATCTAGAAACCCTTTCAAATGCCCTAGTTTGTAAGTTAGGCATTTGTCTTCCCTAGAGCCTCTCCTCCATCAGACCAAGATTACCG | esiRNA cDNA target sequence TGCATCATCTGCAACAACAAGCTCCGAGGGCAGCCATTCTATGCTGTGGAAAAGAAAGCATACTGCGAGCCCTGCTACATTAATACTCTGGAGCAGTGCAATGTGTGTTCCAAGCCCATCATGGAGCGGATTCTCCGAGCCACCGGGAAGGCCTATCATCCTCACTGTTTCACCTGCGTGATGTGCCACCGCAGCCTGGATGGGATCCCATTCACTGTGGATGCTGGCGGGCTCATTCACTGCATTGAGGACTTCCACAAGAAATTTGCCCCGCGATGTTCTGTGTGCAAGGAGCCTATTATGCCAGCCCCGGGCCAGGAGGAGACTGTCCGTATTGTGGCTTTGGATCGAGATTTCCATGTTCACTGCTACCGATGCGAGGATTGCGGTGGTCTCCTGTCTGAAGGAGATAACCAAGGCTGCTACCCC | esiRNA cDNA target sequence - |
| Gene Information mouse ... LPP(210126), Lpp(210126) | Gene Information mouse ... LPP(210126) | Gene Information human ... LPP(4026) | Gene Information human ... LPP(4026) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. - | GenBank accession no. - | GenBank accession no. - |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?