Saltar a
EMNC010431
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mef2c
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
219,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
394,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGACTGGGATTTCATGCTCAGCACTGTGCCTTAATTCACAGACTCATGGTTGTTCCTGCATTCAGTAGAGCTTGACTGGGATTTGTCACCTTTAAGAAATCAAACCAGATTACAGAGGCAAGTCACAAAACCAACGCAACAGCGCTCTACACCTTACAAAAGGCAGATTACACAGTTCACATGTTATTCTGATAGAGCAAAGATAAAGGCTGATTGCTAAGGAACGGCAAGACAC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHNC013671EHNC015031EHNC009711
description
targeting mouse Mef2c
description
targeting human AC107390
description
targeting human AC006451
description
targeting human RP11-210M15.2
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... MEF2C(17260), Mef2c(17260)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
esiRNA cDNA target sequence
TGACTGGGATTTCATGCTCAGCACTGTGCCTTAATTCACAGACTCATGGTTGTTCCTGCATTCAGTAGAGCTTGACTGGGATTTGTCACCTTTAAGAAATCAAACCAGATTACAGAGGCAAGTCACAAAACCAACGCAACAGCGCTCTACACCTTACAAAAGGCAGATTACACAGTTCACATGTTATTCTGATAGAGCAAAGATAAAGGCTGATTGCTAAGGAACGGCAAGACAC
esiRNA cDNA target sequence
ATTTTGGCTGATTGCTGACCCTCACTCCCTCCTCCCCTGGAGAAGAATGAATTATATTATTGATGAAGTCGGGATATGACAGTGAGCATTTAAAGCCAACCTCCTTCTCTCATCTTTTTCACAGAATCTAGCTGCCCACAGTGAACAGTTCTGCACTGCTCCTCTATTCCCTGAGCTTTACAGAGTCCAGATCCCATGTACTGCTGAACTCAGGCAGAAAGAAGAGTGC
esiRNA cDNA target sequence
TGCCAGCTATGTGAATGAGCCATCTTAGAAGTGGGTTCTCTAGCCCTAGTCAGGCCTTCATATGACTGCAGCCAGGGCTGATATTTTGACTACAACCTCATGAGAGACTGAGCCACAACAACCTAGCTAAGAAGCTCCTGAATTCCCTACCAACAGAAACTATGTGAGATAATGTTTGTTGTTTTAACTAAGTTTTCAAGTGGTAATTTGTTATACAGAATATGTAACTAATAAAGCATGGCTCCTTTAGGTCTAAATGTTGTCTTTTGCTTACATGATACCCCAGAAGCACAGGAATCCTGCTGTTTCATGAAGCACTTGAGTATGGAAATTCTTGTGAGGTTGCCTCTGTCCCTGTTTGCCCCAACACACCATGTAGTTATTCCTTCACTGGACTTGCACCTTTCTACCAGTCTCTGCTCAGGAAGCAAAGCCTAAGTTTCCTCTTTTCCTAGAAATACAGACCTATTTGTAGACCTCCTGTTCTTCATCTTCAGCCTGCAGATATTTTGTTTTTATCTTGGGGAAATTCTCCTCATTTTTGGCCATGAT
esiRNA cDNA target sequence
ATGTATGCAGCCACAAATGGAGCACAAAGCAATTACTGCTTGTGGGAATTTGAGAGATGCTCTTTGAAGAGGTGTGAGGGAATCAGTAATACTTGCAGTGACTTTTAAGGAGGTGGAGTGTGCTGATGAAGATGCCACAAAGAACTGATGGGAAGTTATTCCTCTCCCCAACTGCTATTGTATCCTTCCTGTAGTGCTGTCTCTGCTTTTTGCATCTTGCCCAGT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK036940
GenBank accession no.
AC107390
GenBank accession no.
AC006451
GenBank accession no.
AC016705
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)