Saltar a
EMNC012371
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ak052180
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
219,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
394,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGTACGGCAAACGAAAGGTCTGCAGAAGTCTGGAGTTCACTCCGGATGGATGAACAAGCCTATTGTCCTATTGTCCAGTTGAACCTCCTACAGGACTGGCAGGTTTTCTCCACCCCAACCAGATAAACCCCAATTCTCCTCAAGCCCCCAAATTCAAATCTTGAGAGCTGGAAATCTTCCTTTCCCAGACAACTCCTCCAAAACAATTAACACTTGGCTCAGACTGTCTGGTACCCTAATGTCTGTCTAGAGTCAGCAGCGATAAACTGTTTCTCACACTCTCCCCAGAAGGAGTGTGAAGAAAGGCCAAACCCTACCCCTGGAACAC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHNC002781EMNC011581EHNC010011
description
targeting mouse Ak052180
description
targeting human AC009330
description
targeting mouse Ak047080
description
targeting human AC016735.2
esiRNA cDNA target sequence
GTGTACGGCAAACGAAAGGTCTGCAGAAGTCTGGAGTTCACTCCGGATGGATGAACAAGCCTATTGTCCTATTGTCCAGTTGAACCTCCTACAGGACTGGCAGGTTTTCTCCACCCCAACCAGATAAACCCCAATTCTCCTCAAGCCCCCAAATTCAAATCTTGAGAGCTGGAAATCTTCCTTTCCCAGACAACTCCTCCAAAACAATTAACACTTGGCTCAGACTGTCTGGTACCCTAATGTCTGTCTAGAGTCAGCAGCGATAAACTGTTTCTCACACTCTCCCCAGAAGGAGTGTGAAGAAAGGCCAAACCCTACCCCTGGAACAC
esiRNA cDNA target sequence
ACGGTGTGCCTGTATTGACATCTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCACGTGAGTGGAAGCGTGGCCTGATCACCCACGGTGTGCCTGTATTGGCACTTTTGTTCTGGTTTTGACTTGGCTTGACTTGGTAAGACTAGTCTTTGGAACTTGCCCCACTCCATCTGAGTGGAAACGTGGCCTGATCACCCACAGCATGCCTGCATGGGCACTCTTGTTCTGGTTTTGACTTGACTTGAATTGCTGGATACTTTGGTTTTGGTTTTGACTTGGCTTGAATTTTTTGGTACTCGGATTTTGAATTTCGTGATTTTGGTTTGGTATAAACGGTAAAAGTGTGTGTGCCCTCTTTACCTGTTCTTTGTCTTGTGGTATGTGTGGTGTGAGCGTGGTATT
esiRNA cDNA target sequence
TTGCCTACCAAGCCATCTTCCCAGACTTCTGGCTATTCATTTGTATGTGAGGAAGCAGGGCAAACACCAGGCATGTTATTCACCTTAGTCATTTGCTTCAGCTCCACAGTCCATGCCCCATCTGTAAGCAGTAGACAGGACAGGGAAGACAGTAGCAATAGTCCATGCAGGACCTTGCACTAGGAGAGACCCAGGAAGTATCAGTGGAGTGTCTTCACCAAATACCTATGGTCCTCTGGATGTCAGCTCTTAAGTAACCCTGGCAAGGTAACTCACCCTGTTCTTGACTCCAGCCGGAAATAAAGCAAACATCAAACAAAAGCTCAAGCCAGTTCC
esiRNA cDNA target sequence
TTTGTGAGGATGGCTTTGTGTGGCTGCACATTGCCCTTGGCCAAGCCCCGCTGCCAGGAGAGGCAGCTCGGCTGCCAAACCTCCTGAACCCAAGTTACCTGAGCAAGCAGCCCTATCCCCTCGCCTGCTTCTCACTGCCTCGCCTGCCTTGGGCCTGCCCGACCCAGGGGGTCACATGCCTTGTTCCCCATCAGTGGAGACCAGGGACAAGAAGACAGTTCTGTGGGAAGAGCCAGGAGGACCATTTGGGAAAATACAGGTTCCAGGTGTGTCTCCAGACCTTGAGAGTTGGTGTCTCCTGGGAAGAGGCCCTGATGAGATCTGGGGAGATTCGGATCTGATGAGATTCAGGAAGCCCTGGCCTCTCCGTACTTGAGGAGACGGGACACACAGGACAAGCTGCAG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
AK052180
GenBank accession no.
AC009330
GenBank accession no.
AK047080
GenBank accession no.
AC016735
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)