Saltar a
EMU080751
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tnpo2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
219,00 €
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
394,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
219,00 €
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGAGTGGCCTCATCCTCAAGAACAATGTGAAGGCGCATTACCAGAGCTTCCCGCCTCCTGTGGCTGACTTCATCAAACAGGAGTGTCTCAACAACATTGGCGATGCCTCCTCTCTCATCAGAGCCACCATCGGCATTCTCATCACCACCATCGCTTCCAAGGGTGAGCTGCAGATGTGGCCAGAGCTGCTGCCTCAGCTGTGCAACCTGCTCAACTCAGAGGATTATAATACCTGTGAGGGAGCCTTTGGAGCCCTACAGAAGATCTGTGAAGACTCCTCGGAGCTTTTGGATAGTGATGCTCTCAACAGGCCCCTCAACATCATGATCCCTAAATTCCTGCAGTTTTTCAAGCACTGCAGCCCTAAGATCCGGTCCCACGCCATCGCCTGTGTGAACCAGTTCATCATGGACCGGGCCCAAGCGCTGATGGACAACATTGACACTTTCATTGAGCACCTGTTTGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EHU086521HPA071498SAB2102505
description
targeting mouse Tnpo2
description
targeting human TNPO2
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGAGTGGCCTCATCCTCAAGAACAATGTGAAGGCGCATTACCAGAGCTTCCCGCCTCCTGTGGCTGACTTCATCAAACAGGAGTGTCTCAACAACATTGGCGATGCCTCCTCTCTCATCAGAGCCACCATCGGCATTCTCATCACCACCATCGCTTCCAAGGGTGAGCTGCAGATGTGGCCAGAGCTGCTGCCTCAGCTGTGCAACCTGCTCAACTCAGAGGATTATAATACCTGTGAGGGAGCCTTTGGAGCCCTACAGAAGATCTGTGAAGACTCCTCGGAGCTTTTGGATAGTGATGCTCTCAACAGGCCCCTCAACATCATGATCCCTAAATTCCTGCAGTTTTTCAAGCACTGCAGCCCTAAGATCCGGTCCCACGCCATCGCCTGTGTGAACCAGTTCATCATGGACCGGGCCCAAGCGCTGATGGACAACATTGACACTTTCATTGAGCACCTGTTTGC
esiRNA cDNA target sequence
CCTGCAGCTGCTCAAAGACTCACAGTCGCCCAACACAGCCACTCAGCGCATCGTGCAGGATAAACTCAAACAACTCAATCAGTTTCCTGACTTCAACAACTACCTGATTTTCGTCCTGACCAGACTCAAGTCAGAAGATGAGCCAACGCGCTCTCTCAGTGGCCTCATCCTCAAGAACAACGTGAAGGCACACTATCAGAGCTTCCCACCCCCTGTGGCAGACTTCATCAAACAGGAGTGTCTCAACAACATTGGCGATGCCTCCTCGCTCATCCGAGCCACCATTGGCATTCTCATCACCACCATCGCTTCCAAGGGTGAGCTGCAGATGTGGCCCGAGCTGCTGCCCCAGCTCTGCAACCTGCTTAACTCGGAGGATTACAACACTTGTGAGGGAGCCT
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031691
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Ensembl | mouse accession no.
-
Gene Information
mouse ... TNPO2(212999), Tnpo2(212999)
Gene Information
human ... TNPO2(30000)
Gene Information
human ... TNPO2(30000)
Gene Information
human ... TNPO2(30000)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
NCBI accession no.
NM_145390
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)