Merck
EPF652999009
Eppendorf Freezer Shelf
new
for use with CryoCube® F101h
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41103025
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
various
Características
for use with CryoCube® F101h
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® F652999009
envase
pack of -1 ea
Descripción general
Helps to avoid the issue of stacking racks and boxes to make the most of your feezer space.
Aplicación
Used for storage in freezer CryoCube F101h
cryostorage
Información legal
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)