Merck
MTCP3010AY
MTC Bio Pure.Amp™ PCR 8 Tube Strips
new
capacity 0.2 mL, flat cap (attached), yellow, pack of 120 ea
Sinónimos:
MTC Bio Pure.Amp PCR 8 Tube Strips, MTC Bio P3010-A-Y, PCR sample storage tubes, sample storage tube, snap closure tube
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Materiales
flat cap (attached)
polypropylene
yellow
envase
pack of 120 ea
fabricante / nombre comercial
MTC Bio P3010-A-Y
capacidad
0.2 mL
Descripción general
Pure.Amp 0.2mL PCR strips can be supplied with domed caps or flat caps and can be attached or supplied separately, color-coded tubes are easily identified at a glance, making them the ideal tube to track your samples. Strips are precision manufactured to maintain tight dimensional tolerances of ultra-thin wall thickness, for improved thermal transfer and are certified free of RNase, DNase, DNA and PCR inhibitors, and are made of heat-resistant medical-grade polypropylene.
Características y beneficios
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  • Ultra-thin, uniform wall thickness
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)