Saltar a
SML2220
SGC-AAK1-1N
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(6-(3-(Cyclopropanesulfonamido)phenyl)-1H-indazol-3-yl)isobutyramide, SGC-AAK1-1 Negative Control
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
444,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
398.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
444,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)C)NC1=NNC2=C1C=CC(C3=CC(NS(C4CC4)(=O)=O)=CC=C3)=C2
InChI
1S/C20H22N4O3S/c1-12(2)20(25)21-19-17-9-6-14(11-18(17)22-23-19)13-4-3-5-15(10-13)24-28(26,27)16-7-8-16/h3-6,9-12,16,24H,7-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23,25)
InChI key
RAIAORGFMNXPOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative control analog for the AAK1 and BIKE/BMP2K inhibitor SGC-AAK1-1.
SGC-AAK1-1N is a structure analog of and the recommended negative control for SGC-AAK1-1 (AAK1 IC50 = 11 μM and 270 nM, respectively, by coupled enzyme assay; KD = 8.8 μM/AAK1 & >10 μM/BIKE with SGC-AAK1-1N vs. KD = 26 nM/AAK1 & 930 nM/BIKE with SGC-AAK1-1). For characterization details of the active probe, SGC-AAK1-1, please visit the SGC-AAK1-1 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
SGC-AAK1-1, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-AAK1-1, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
SGC-AAK1-1N is a negative control for SGC-AAK1-1, a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2219SML2203SML3294
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
dark green to black
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)