Merck
Z744707
Filter Holder System
new
screen material fritted glass, volume 300 mL
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific 6168-0001
volumen máximo
350 mL
volumen
300 mL
Descripción general
The filtration filter holder system kit can be used in general and biological applications.
Características y beneficios
  • Effective Filtration Area: 9.6 cm2 using 47 mm diam. Filter, prefilter diam.: 35 mm (not included)
  • Max. Capacity: 350 mL (300 mL Funnel)
  • Sterilization: Autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)