Merck
V520829
Paladio sobre carbono
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, solid, wet support, Vetec
Sinónimos:
Pd/C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Paladio sobre carbono, extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support, Vetec
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
form
solid
wet
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
extent of labeling
10 wt. % loading (dry basis)
matrix
carbon powder, wet support
Quality Level
Application
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Catalyst for hydrogenation of alkenes, alkynes, ketones, nitriles, imines, azides, nitro groups, benzenoid and heterocyclic aromatics; used for hydrogenolysis of cyclopropanes, benzyl derivatives, epoxides, hydrazines, and halides; used to dehydrogenate aromatics and deformylate aldehydes.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus