Merck
Stigmasterol isolated from marine microalgae Navicula incerta induces apoptosis in human hepatoma HepG2 cells.
BMB reports (2013-11-30)
Young-Sang Kim, Xi-Feng Li, Kyong-Hwa Kang, BoMi Ryu, Se Kwon Kim
RESUMEN
Plant sterols have shown potent anti-proliferative effects and apoptosis induction against breast and prostate cancers. However, the effect of sterols against hepatic cancer has not been investigated. In the present study, we assessed whether the stigmasterol isolated from Navicula incerta possesses apoptosis inductive effect in hepatocarcimona (HepG2) cells. According to the results, Stigmasterol has up-regulated the expression of pro-apoptotic gene expressions (Bax, p53) while down-regulating the anti-apoptotic genes (Bcl-2). Probably via mitochondrial apoptosis signaling pathway. With the induction of apoptosis caspase-8, 9 were activated. The DNA damage and increase in apoptotic cell numbers were observed through Hoechst staining, annexin V staining and cell cycle analysis. According to these results, we can suggest that the stigmasterol shows potent apoptosis inductive effects and has the potential to be tested as an anti-cancer therapeutic against liver cancer.
MATERIALES
Número de producto
Marca
Descripción del producto
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, ACS reagent, ≥99.9%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, Molecular Biology
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, suitable for HPLC, ≥99.7%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, 99.8 atom % D
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, ReagentPlus®, ≥99.5%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, 99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Bromuro de tetrazolio, 98%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Bromuro de tetrazolio, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, 99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, 99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, PCR Reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Stigmasterol, ~95%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, 99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, ≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, ≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer, 0.03 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, "100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, "100%", 99.95 atom % D
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, ≥99.8 atom % D, anhydrous
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Dimetilsulfóxido, analytical standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Supelco
Dimetilsulfóxido, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
USP
Dimetilsulfóxido, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d, "100%", 99.96 atom % D, contains 0.5 wt. % silver wire as stabilizer
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Dimetilsulfóxido, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido, ≥99.6%, ReagentPlus®
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad