Merck
Monitoreo viable del aire
Un científico con traje protector y guantes examina una placa de Petri que contiene una muestra, sosteniéndola a contraluz contra un fondo borroso de equipo de laboratorio.
El control microbiano del aire es el proceso de muestreo y análisis de la contaminación microbiana en el aire. Es un paso importante en el control de calidad de los fabricantes de las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria y de bebidas. La calidad del aire desempeña un papel fundamental en los entornos asépticos, las salas blancas y las áreas de producción, donde los microorganismos presentes en el aire suponen un riesgo potencial de contaminación cruzada de las materias primas y los productos finales.
Categorías destacadas
Muestreadores de aire microbianos MAS-100<sup>®</sup>
Monitorización medioambiental y simulación de procesos asépticos
Descubra soluciones avanzadas de monitorización medioambiental y simulación de procesos asépticos para la fabricación de productos farmacéuticos. Garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación (GMP) con nuestras herramientas y medios especializados para salas blancas, aisladores y RABS.
Comprar productos
Hisopos microbianos y portaobjetos para el control de superficies en zonas de difícil acceso.
Instrumentos y pruebas para el control de la higiene
El control de la higiene garantiza la eficacia de la desinfección mediante pruebas de ATP, pruebas de proteínas o muestreo con hisopos para la seguridad alimentaria y la microbiología.
Comprar productos
Monitorización microbiana activa del aire
La necesidad de un control activo y eficaz del aire es cada vez mayor, ya que aumentan las normativas y los estándares para los productos farmacéuticos, alimenticios y bebidas. En estas industrias, la calidad de los entornos de producción está directamente relacionada con la calidad de los productos acabados. El control activo del aire determina el número de organismos viables por metro cúbico de aire y forma parte de las pruebas rutinarias continuas durante el proceso de fabricación.
Los muestreadores microbianos del aire impactan activamente los microorganismos en la superficie de agar de un medio de cultivo, que luego se incuba, y los resultados se analizan mediante el recuento de los microorganismos que han crecido en el medio de cultivo. Si el resultado de la prueba es positivo para la presencia de contaminación microbiana en el aire, especialmente en áreas críticas, se realiza una prueba de identificación para determinar el género del microorganismo.
Monitorización microbiana pasiva del aire
El muestreo pasivo del aire es un complemento importante de los métodos activos de control del aire. Este método se utiliza para medir los niveles de contaminación que han caído del aire sobre las superficies. Las placas de sedimentación (también conocidas como placas de sedimentación o placas de asentamiento) permiten la determinación continua y semicuantitativa de la contaminación microbiana en el aire.
Las placas de sedimentación se colocan al aire libre en la zona de prueba durante un periodo de tiempo específico, lo que permite que los microorganismos caigan del aire y crezcan en los medios de cultivo. Para mejorar el crecimiento microbiano, la placa de cultivo se coloca en una incubadora que proporciona las condiciones óptimas de crecimiento. Tras un periodo de tiempo específico, se cuentan los cultivos crecidos y, si es necesario, se identifican mediante una prueba de identificación.
Búsqueda de documentos
¿Busca información más específica?
Visite nuestro buscador de documentos para consultar fichas técnicas, certificados y documentación técnica.
Buscar documentos
Inicie sesión para continuar.
¿No tiene una cuenta?
Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.