Merck
领先发现
一组实验室小瓶和一个储存箱。图片上有一个部分打开的红色盒子,周围摆放着几个带黑色盖子的透明小瓶、一个小瓶托盘和一个单独的容器,容器内有多个呈网格状的小瓶。这些物品排列在白色背景上。
一旦确定并验证了与疾病有关的靶蛋白,就需要进行化合物筛选,以确定小分子如何通过激活或抑制该特定靶蛋白与之相互作用,从而在药物发现过程中确定先导药物。
特色类别
三个彩色正方形显示化学结构和名称。黄色方格显示呋喃的结构,绿松石方格显示带有字母 "S "的噻吩,紫色方格显示嘌呤的结构。每个正方形的显著位置都有相应的名称。
杂环构件
我们很荣幸能提供杂环构筑模块的全面产品组合,这是有机合成中使用的最大、最多样化的分子片段系列之一。
选购产品
三个彩色正方形显示化学结构和名称。黄色方格显示呋喃的结构,绿松石方格显示带有字母 "S "的噻吩,紫色方格显示嘌呤的结构。每个正方形的显著位置都有相应的名称。
有机积木
在我们的有机砌块组合中找到推动您的研究向前发展所需的基本成分。烯烃、炔烃、炔烃、烯烃及更多!
选购产品
黄色背景上的三维分子结构插图。模型显示了一个环状结构,灰色球体代表碳原子,通过白色键连接。各种颜色的球体代表不同的原子:红色球体(可能是氧)、绿色球体和蓝色球体。这种排列突出了分子的连通性和几何形状。
卤代杂环
选购我们多样化的卤代杂环产品组合,用于各种合成方案,包括锂化和钯催化交叉偶联方法。
选购产品
彩色几何背景上描绘了三种化学结构。左边的蓝色六边形是 "2-溴-4-氟吡啶",其相应的分子结构显示了一个带有溴(Br)和氟(F)取代基的吡啶环。中间的黄色正方形显示 "2,2-二氟乙胺 "及其分子式 NH2CHF2。右边的紫色五边形是 "1,1,1-三氟-3-甲基-2-丁烯-1-醇",其分子结构显示了多个氟(F)原子和一个连接到支链碳链上的醇基(OH)。
含氟构件
我们为您的工具包提供了大量含氟构件,如三氟甲基、二氟甲基、三氟甲基和五氟硫基取代基,让您更轻松地发现目标化合物。
选购产品
为了加快先导化合物的发现,从而提高药物发现的速度,快速高效的筛选技术至关重要。高通量筛选(HTS)利用自动化和机器人技术对大型化合物库进行快速分析,最终检测出最适合作为候选药物的化合物。DNA 编码库(DEL)筛选可将小分子化合物与短 DNA 片段大规模连接,这样就能同时检测更多分子的预期活性和功能。在基于结构的药物设计筛选中,化合物的三维结构是通过 硅学 技术预测的,整个化合物库与结合位点对接,评估化合物与目标蛋白质之间的立体和静电亲和力。
"命中先导"(H2L)研究评估命中化合物的药效学、理化和药代动力学特性,以确定先导化合物,进行先导优化和进一步分析,使其成为药物开发的潜在候选化合物。
文件搜索
想了解更多具体信息?
访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
查找文件