Merck
主页应用基因组学聚合酶链反应应用
聚合酶链式反应 (PCR) 应用
RT-PCR 从 RNA 分离到扩增的步骤 - 逆转录酶 (RT) PCR 遵循以下步骤:分离 RNA 或 mRNA、引物退火、第一链合成和 PCR 扩增
聚合酶链反应(PCR)是一种功能强大的核心分子生物学技术,它是一种高效、快速的体外方法,可对各种来源的特定 DNA 或 RNA 序列进行酶扩增。标准 PCR 由目标 DNA、目标 DNA 序列两侧的一组合成寡核苷酸引物、恒温 DNA 聚合酶(通常为 Taq 聚合酶)和核苷酸组成。使用热循环仪时,每个扩增周期分为三个阶段,包括将双链 DNA(dsDNA)变性为单独的单链 DNA、将引物退火到目标 DNA 序列上,以及延伸,即 DNA 聚合酶将引物上的 DNA 延伸,形成具有一条旧链和一条新链的新 dsDNA。在一个循环中合成的链可作为下一个循环的模板,从而使 DNA 的数量在短短 20 个循环中增加了一百万倍。
特色类别
分子克隆与蛋白质表达
分子克隆与蛋白质表达
从昆虫、细菌和哺乳动物蛋白质表达载体中可靠克隆和稳健表达蛋白质的分子克隆和蛋白质表达方法与规程。
选购产品
表观遗传学
表观遗传学
用于研究 RNA 种类、DNA 甲基化、染色质修饰和组蛋白修饰的表观遗传试剂和资源。
选购产品
ReagentPlus 溶剂级产品
微生物组
全面的肠道微生物组分析:揭示涵盖样本制备、测序、生物信息学和统计学的整体解决方案。从 16S 到 WGS。
选购产品
反转录酶 PCR (RT-PCR)
RT-PCR 或反转录酶 PCR 是标准 PCR 技术的一种变体,涉及从极少量样本中扩增特定 mRNA。它省去了传统克隆技术所需的繁琐的 mRNA 纯化过程。在 RT-PCR 技术中,除了标准的 PCR 试剂外,还要使用逆转录酶和 RNA 样本。将反应混合物加热到 37 ˚C,反转录酶就能从 RNA 样品中产生互补的 cDNA 拷贝。然后,cDNA 与引物之一退火,形成第一链。随后进行标准 PCR,最终生成 dsDNA。
热启动 PCR
热启动 PCR 是一种抑制热启动 Taq 聚合酶或在反应设置过程中加入修饰 dNTPs 的技术,直到发生热激活步骤。有多种方法可以抑制热启动聚合酶的活性,包括化学修饰、抗体介导和适配体介导的方法。
用于长而准确目标扩增的终点 PCR
终点 PCR 通常用于检测反应完成时目标的存在和相对丰度。标准 PCR 生成的序列长度有限,约为 5 kb,这在一定程度上是由于加入了提供 "校对 "活性的额外因子。长而准(LA)PCR 使用了第二种带有 3′→5′ 外切酶的恒温聚合酶来修复末端核苷酸错位,从而大大提高了保真度,并能扩增长度达 40 kb 的 DNA 目标。
文件搜索
想了解更多具体信息?
访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
查找文件