Merck
AMBH303C4CC6
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
212.27
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-8(13)7-6-14-9(10-7)11-4-2-1-3-5-11/h6H,1-5H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
CTYVDXOBZLKERL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry, 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/952182-68-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)