Merck
AMBH996F2BA0
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
124.14
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-6-ol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-5-3-6-7-1-2-8(6)4-5/h1-2,5,9H,3-4H2
InChI 密鑰
OLXNUSXUUWAEGE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry, 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1378606-06-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)