跳转至内容
Merck

COM448683840

Combi-Blocks, Inc.

5-Bromo-2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1h-pyrrolo[2,3-b]pyridine

别名:

5-bromo-2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine

登录 查看组织和合同定价。

选择尺寸


关于此项目

化学文摘社编号:
分子量:
351.22
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助

Inchi Code

1S/C14H11BrN2O2S/c1-10-7-11-8-12(15)9-16-14(11)17(10)20(18,19)13-5-3-2-4-6-13/h2-9H,1H3

Inchi Key

RTBZYOAMRPSNGO-UHFFFAOYSA-N

Purity

95%

Country of Origin

CN

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9397


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持