Merck
ENA341296569
Enamine
(2-chloroethyl)cyclohexane
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
146.66
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
(2-chloroethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
InChI 密鑰
TYRMEBINDCQOHD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93779
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)