Merck
ENAH3046A6CD
Enamine
(4-phenylcyclohexyl)methanol
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
190.29
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
(4-phenylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18O/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2
InChI 密鑰
SRPDEHMURXAMGW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93368
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)