Merck
ENAH93E75AF3
Enamine
(3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-isocyanopiperidine
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
化学文摘社编号:
分子量:
210.28
MDL號碼:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Iupac Name
tert-butyl (R)-3-isocyanopiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9H,5-8H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
ZJTPXLKZTWUFQN-SECBINFHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7052089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7052089
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)