Merck
All Photos(1)
TRYPSEQM-RO
Roche
胰蛋白酶测序级,改良
from bovine pancreas
Synonym(s):
Trypsin
Enzyme Commission number:
质量水平
100
形式
lyophilized (salt-free)
包装
pkg of 4 × 100 μg (11418033001)
pkg of 4 × 25 μg (11418025001)
manufacturer/tradename
Roche
最佳pH
8.0
储存温度
2-8°C
一般描述
从牛胰腺中分离得到的胰蛋白酶测序级(经过修饰)是一种高度纯化的特异性蛋白酶,随后进行修饰。
抑制剂:
TLCK、DFP、PMSF、亮肽素、大豆胰蛋白酶抑制剂、鸡蛋来源的胰蛋白酶抑制剂、抑肽酶、α2-巨球蛋白,α1-抗胰蛋白酶、APMSF 和止痛剂。
特异性
胰蛋白酶是一种丝氨酸内肽酶。在 pH 7.5-9 时,特异性水解赖氨酸和精氨酸的蛋白和肽键 C 端。Arg 和 Lys 的酰胺和酯键也发生断裂。以胰岛素(胰岛素 B ox )的氧化 B 链作为底物,验证了胰蛋白酶测序级(修饰)的特异性。将高浓度的胰蛋白酶(测序级)(经修饰,一份按重量酶加 9 份按重量胰岛素 B ox )孵育 18 小时,以检测痕量糜蛋白酶杂质。
应用
使用经修饰的胰蛋白酶测序级,从纯化的糖蛋白中生成糖肽。
用于:
  • 蛋白质结构解析
  • 胰蛋白酶消化图谱
  • 指纹分析
  • 序列分析
  • 易位研究
  • 蛋白鉴定
质量
纯度:不含可能干扰反相 HPLC 肽分离的杂质。
制备说明
工作浓度: 按重量 1/100~1/5 蛋白
保存条件(工作液):-15~-25℃
胰蛋白酶测序级,经过改造,即使在 pH 值处于中性和弱碱性范围时,也较耐自溶。该酶可以高浓度使用。
2-8°C 条件下储存时,1% 乙酸或 1 mM hcl 溶液的稳定期限为 1 周。-15--25°C 条件下储存时,该溶液至少可稳定 1 年而不损失活性。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service