Merck
指示剂
在白色背景下,带白色标签、尺寸各异的七个棕色玻璃指示剂瓶排成一行。
滴定和合成砌块应用指示剂
我们提供一系列用于观察化学反应的优质指示剂产品组合。我们的产品有各种包装尺寸,让您能够根据特定应用从一处货源得到所有指示剂。我们的指示剂使您能够准确测定各种滴定类型的终点。
我们的产品系列包括:
此外,我们还提供根据您的确切应用要求定制的指示剂我们的所有指示剂经都过严格测试,可确保准确、可靠且可重复的结果。
药典分析指示剂
我们提供种类丰富的精准指示剂,用于实现可靠的经典滴定分析,包括一系列特别设计、严格检测的药典分析专用指示剂。这些高品质的指示剂完全遵循国际权威的质量指南,符合Reag. Ph Eur和ACS标准要求。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
白色背景下五个尺寸各异的酸-碱(pH)指示剂容器。
酸碱pH值指示剂
酸碱指示剂或pH指示剂是弱性或弱碱的,显示了 水性溶液中氢(H+)或氢氧根 (OH-) 离子 浓度变化时的颜色变化。pH指示剂主要用于实验室应用,可用于确定酸碱反应的终点,并测定溶液中酸或碱的含量。用作快速的酸碱滴定终点指示剂时,指示剂在当量点时发生颜色变化,从而使用户可以肉眼确认滴定终点。
白色背景下带蓝色盖子以及绿色和蓝色文字标签的两个白色塑料容器。
复合或金属指示剂
复合或金属指示剂是在与特定金属离子复合时颜色明显变化的有机物。
它们可用于容量法分析测定金属离子的浓度,如测定水的硬度。
白色背景下的透明玻璃锥形瓶,内含旋转的绿色和黄色液体。
萤光指示剂
萤光指示剂是在氢离子浓度、氧化电位或金属离子浓度变化时荧光性质发生改变的化合物。萤光指示剂对沉淀滴定终点的确定至关重要,在沉淀滴定中当量点时一种荧光性质发生明确的变化。
它们也可用于对细胞、细胞成分、染色体和细菌的染色和显迹。
化学物质的两个容器,一个是小型棕色瓶,另一个是较大的金属罐,两个容器都标注了科学信息。
氧化还原指示剂
氧化还原指示剂是显示特定电位差下颜色变化的化合物。这些指示剂的还原态和氧化态颜色不同。氧化还原指示剂可在实验室使用,可以追踪氧化反应反应,测定大致的氧化还原电位,指示氧化还原滴定(血氧定量法)的终点。氧化还原指示剂不是在特定的pH值下变色,而是在接近反应当量点时的特定氧化还原电位下变色。
相关产品资源
  • Brochure : Colorize Your Lab
    Explore our wide range of indicators for classical analytical titrations and utilize smart tables to easily find the ideal one for your specific needs.