跳转至内容
微生物学标准
即用型微生物对照品消除了在检测实验室中保存对照菌株的必要性,确保每次质量控制测试均使用经过认证的对照菌种。鉴于对药品、食品、水和环境样本而言,准确、可靠地计数微生物(通常数量较少)至关重要,因此这些对照材料必须符合使用目的。此外,这些对照品应适用于单个实验室中通常检测的各种不同基质。
我们的Vitroids™和LENTICULE®培养片专为帮助实验室在每次培养基质量控制测试中使用合适且即用型微生物对照而设计。 其菌落形成单位(CFU)浓度经过精心校准,以最大限度地减少或消除稀释步骤的需求,并分别由国家标准菌种保藏中心(NCTC®)/国家致病真菌保藏中心(NCPF®)以及西班牙标准菌种保藏中心(Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®)授权提供。
Vitroids™ 和 LENTICULE® 培养片均按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 标准生产。 这些培养片由固体水溶性基质中的细菌、真菌或酵母纯培养物组成,稳定性至少可达 16 个月,且处于活体状态,保质期为 16-24 个月。它们还含有经认证的、具有标准偏差和扩展不确定度的明确 CFU 值。
Products
相关资源
1/2
培养基检测的可持续解决方案
Vitroids™ 和 LENTICULE® 培养片通过简化流程并降低环境影响,提升了培养基检测的可持续性。这些即用型活微生物是在受控条件下生产的,最大限度地减少了制备和培养的需求。通过将批量生产集中于内部进行,我们实现了:
Vitroids 和 LENTICULE® 光盘的“可持续设计”评分卡。
  • 能耗降低97%
  • 与传统方法相比,材料用量减少了82%。
  • 测试时间从72小时缩短至仅24小时。 
选择 Vitroids™ 和 LENTICULE® 圆盘是明智之选,既能简化您的培养基测试工作流程,支持更可持续的实践,又能帮助降低碳足迹。如需了解更多信息,请下载《可持续设计(DfS)评分卡》以及 Vitroids™ 和 LENTICULE® 圆盘的可持续性数据表
使用 Vitroids™ 和 LENTICULE® 培养片的优势
  • 主要特点:经认证的菌落形成单位(CFU),每片培养盘的接种量在15至150,000之间,范围明确且可靠。
  • 稳定性:在-20 °C条件下可稳定保存近16个月。CFU数量保持不变,微生物无需恢复时间,且无滞后期。
  • 节省时间:每种测试菌株可节省 1 小时。培养片可节省时间,因为无需制备母液。微生物无需恢复时间,也无需预富集步骤。
  • 准确性:质量证书(CoQ)上标明了标准偏差和浓度范围。
  • 可追溯性:培养片由可追溯的菌株制备而成,该菌株源自 CECT®、NCTC® 和 NCPF® 菌种库的冻干菌种。培养片可追溯至用于表征的参考标准物质(CRM)。每块培养板的图像均被存档,所有文件和数据也一并保存。
认证参考微生物(CRMs)
我们提供种类繁多的细菌、真菌或酵母纯培养物,包括Vitroids™和LENTICULE® CRM培养皿,其稳定性至少可达一年。
细菌标准品:这些培养片中的细菌处于活体阶段(无滞后期或恢复期),并附有详尽的分析证书,其中明确标注了平均菌落形成单位(cfu)数以及该平均值的扩展不确定度。
酵母标准品:我们提供Vitroids™圆盘形式的酵母CRM,cfu值范围分别为15–80、80–130和1,000–10,000,以满足您的实验室需求。
霉菌标准品:我们提供Vitroids™圆片形式的霉菌参考物质(CRMs),以确保您那些经常接触霉菌和真菌的产品的安全性和有效性。
阴性对照标准品:我们提供 LENTICULE® 圆盘形式的阴性对照参考物质,以确保您的微生物实验有效性。
如需了解更多信息,请访问我们的 Vitroids™ 和 LENTICULE® 圆盘产品网页