Merck
固相萃取(SPE)
Visiprep™ SPE 真空歧管配有一个阀门系统,可实现精确的流速控制和更高的提取重现性。
固相萃取(SPE)是一种在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC)前进行快速、选择性样品制备和纯化的技术。在 SPE 中,通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,从液体样品中分离出一种或多种分析物。
特色类别
固相萃取(SPE)和 QuEChERS
固相萃取(SPE)和 QuEChERS
了解用于固相萃取 (SPE) 和 QuEChERS 样品预处理的各种材料。可提供滤筒、试管、平板等。
选购产品
各种高效液相色谱和超高效液相色谱产品
高效液相色谱柱
利用我们丰富的高效液相色谱柱系列实现精确分离。提高保留率、分辨率和选择性。立即订购。
选购产品
气相色谱柱、配件和吸附剂
气相色谱柱、配件和吸附剂
利用我们的色谱柱、耗材和附件实现卓越的气相色谱性能。了解 Supelco® 产品。
选购产品
固相萃取(SPE)是一种在色谱分析(如 HPLC、GC、TLC)前进行快速、选择性样品制备和纯化的技术。在 SPE 中,通过萃取、分配和/或吸附到固体固定相上,从液体样品中分离出一种或多种分析物。这使样品更适合后续的色谱分析,通常可简化和改进最终的定性和定量分析。更简单的样品基质还能降低对分析系统的要求,从而延长系统的使用寿命。
一个最佳的 SPE 程序能让您做到:
  • 转换样品基质,使其与目标色谱法更兼容。
  • 浓缩分析物(痕量富集)以提高灵敏度。
  • 去除色谱分析过程中导致高背景、误导峰和/或灵敏度低的干扰物。
  • 保护分析柱不受污染物的影响。
    在 SPE 中,固定相(吸附剂或树脂)通过强烈但可逆的相互作用与分析物或杂质结合,从而可靠、快速地从复杂样品中萃取出所需的分析物。常见的 SPE 吸附剂包括
    • 硅胶基
      • 反相(C18、C8、氰基、苯基)
      • 2
      • 离子交换(SAX、WCX、SCX)
    • 碳氢化合物
    • 碳基
    • 聚合物(各种成分,不同功能)
    • 其他,例如 Florisil®(硅酸镁)或氧化铝
    • 混合床:在连续层中组合上述几乎任何一种物质
    SPE的策略
    在 "Bind-Elute SPE "中,感兴趣的分析物被吸附剂捕获,而基质干扰则通过滤芯。在 "干扰去除 SPE "中,基质干扰被吸附剂捕获,相关分析物通过。HybridSPE 和QuEChERS SPE 方法都是通过干扰去除来工作的。
    最佳的 SPE 方法取决于分析物的结构、溶解度、极性和亲油特性(分布系数)。 选择指南可帮助选择最适合相关应用的固定相和溶剂。
    SPE的常见应用
    SPE常用于制药、临床和高通量诊断检测、法医、环境和食品/农用化学品行业的相关分析:
    • 生物液体中的药物化合物和代谢物
    • 生物液体中的滥用药物
    • 饮用水和废水中的环境污染物
    • Desalting of proteins and peptides
    • Fractionation of lipids
    • Water- and fat-soluble vitamins
文件搜索
想了解更多具体信息?
访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
查找文件