Merck
主页聚合物合成技术RAFT聚合反应操作步骤
RAFT聚合反应操作步骤
什么RAFT?
RAFT(可逆加成-断裂链转移)是一种活性自由基聚合反应,在有适合的连转移(RAFT)试剂存在下发生的非传统的取代单体自由基聚合反应。使用合适RAFT试剂和聚合反应条件能够实现低PDI和高功能的聚合物合成。  
试剂
试剂
Loading
注意事项和免责声明
这些产品只供研究和研发使用,不可用于药物,家庭使用或其他用途。请参阅产品化学品安全技术说明书,获取危害和安全操作方法相关信息。
储存方法/稳定性
723274 - 20 °C储存,保持密闭。该产品光敏感。
722995和723037 - 2–8 °C储存,保持密闭。
722987、723002、723010和723029 - 2–8°C储存,保持密闭。该产品光敏感。
操作流程
由CSIRO研究者提供的RAFT聚合反应操作步骤。
甲基丙烯酸甲酯聚合反应
使用甲基丙烯酸甲酯(MMA,货号M55909)作为单体,AIBN(货号 441090)作为引发剂和RAFT试剂(货号722987或723274)。
  1. 准备甲基丙烯酸甲酯 (15 mL, 0.14 mol)原液和AIBN (20.1 mg, 0.122 mmol) ,溶解在5 mL苯中。
  2. 将2mL原液样本分装到含有货号722987 (12.3 mg, 0.056 mmol)或723274 (22.5 mg, 0.056 mmol)的安瓿瓶。注意:其他适合处理空气敏感反应的玻璃器具,比如舒伦克反应管(货号Z515981)可以作为密封安瓿瓶的替代品。
  3. 通过反复三次冷冻-抽真空-融化(0.05 mmHg),去除安瓿瓶中气体,真空密封。
  4. 将密封的安瓿瓶放入加热油浴(60°C),15小时,聚合。
CSIRO研究人员在甲基丙烯酸甲酯聚合反应中测试了部分Aldrich RAFT试剂并分析得到的聚合物,数据见表1。
聚(甲基丙烯酸甲酯)NMR
图 1.聚(甲基丙烯酸甲酯)NMR,使用货号722987产品作为RAFT试剂,15小时聚合反应
乙酸乙烯酯聚合反应
使用乙酸乙烯酯(货号V1503)作为单体,AIBN(货号441090)作为引发剂和RAFT试剂(货号723002)。
  1. 在安瓿瓶中准备乙酸乙烯酯(2.0 ml, 23.23 mmol)、AIBN (2.0 mg, 0.012 mmol)和货号723002 (26.64 mg, 0.12 mmol)溶液。注意:其他适合处理空气敏感反应的玻璃器具,比如舒伦克反应管(货号Z515981)可以作为密封安瓿瓶的替代品。
  2. 通过反复三次冷冻-抽真空-融化(0.05 mmHg),去除安瓿瓶中气体,真空密封。
  3. 将密封的安瓿瓶放入加热油浴(60°C),16小时,聚合。
CSIRO研究人员在乙酸乙烯酯聚合反应中测试了部分Aldrich RAFT试剂并分析得到的聚合物,数据见表2。
GPC分析
图 2.聚(乙酸乙烯酯)GPC分析,16小时聚合,使用货号723002作为RAFT试剂。
材料
Loading
专利WO98/01478和WO99/311444