定制 DNA 寡聚体:标准 DNA 合成
平板中的 DNA 寡聚体
我们可以根据您的应用以及自动化和信息要求对寡核苷酸进行格式化。
定制规格可包括:
- 96或384孔板:
- 具有固定或可变容量的浓度归一化选项
- 干燥或溶液(水或 TE)
除上述常见格式外,还提供其他选项,包括
- 一维或二维条形码
- 客户指定的板和缓冲液
- 子板(副本)
- 单孔中的正向和反向引物
质量
每批货物都包含数据表,用于导入客户的信息系统,其中包含孔位置、序列、寡聚物名称、批号、MW、µg/OD、长度、Tm、浓度和体积(溶液中)。
为验证定制格式的准确性,我们还采取了其他质量控制措施。这些措施可能包括:
- 通过质谱验证平板方向和孔位
- 混合引物,即在一个平板中同时使用正向和反向引物。
- 通过质谱验证单孔中的正向和反向引物
- 验证机器可读条形码(一维和二维)
- 在装运前对所有母板和子板进行目视检查
了解更多 关于我们的质量控制和质量保证。
浓度验证和平板鉴别
我们采用多种液体处理自动化系统对寡核苷酸浓度进行归一化处理。多步骤归一化过程可确保浓度在较窄的范围内。过程结束时,最终的吸光度读数(在 260 纳米波长处测量)可确保每个寡核苷酸都达到所需的浓度。
定制寡核苷酸池
我们可根据您的规格和要求的格式提供定制寡核苷酸池。
我们的定制格式化能力已经过优化,可以在单个池中提供包含数百个寡核苷酸的复杂配方。
寡核苷酸池可以在水中或缓冲液中归一化为特定的数量或浓度,并以液体或干燥的形式提供。除标准混合物外,我们还擅长制备包含不同数量寡核苷酸的复杂配方。简单的寡核苷酸混合物可以用平板或试管提供,含有大量寡核苷酸的复杂配方将根据池容量或客户要求的格式用适当的试管提供。
请联系 [email protected] 询价。
< 微克量以 30 μg/OD 值为基础计算。 如果 μg/OD 值小于 30,则报告的微克值将按比例减少。 硫代磷酸产率为上述值的 70%。
* 24 小时以长度不超过 35 个碱基的非修饰寡核苷酸为基础。
** 大型项目将根据要求和双方协议安排交付时间。