Víruseltávolítási vizsgálat
A víruseltávolítási (VC) vizsgálatok kulcsfontosságúak az IND- és BLA-kérelmek benyújtásakor. Önnel együttműködve támogatást nyújtunk számos területen, például a monoklonális antitestek, a rendkívül hatékony biológiai készítmények, a rekombináns fehérjék, a vakcinák és a génterápiák terén, hogy biztosítsuk: az Ön által alkalmazott eljárás eltávolítja vagy inaktiválja a potenciális vírusszennyeződéseket.
Az Ön első számú víruseltávolítási partnere
- Globális szervezet és infrastruktúra: 3 telephely világszerte (Rockville, MD, USA; Stirling, Egyesült Királyság; és Szingapúr), több mint 10 laboratóriumi egységgel, hogy megfeleljünk az Ön határidőinek; a telephelyeket több mint 100 folyamatkutató és vizsgálati vezető irányítja és üzemelteti
- Bevált hírnév: Több mint 600 ügyfélnek segítettünk az IND- és BLA-beadványok benyújtásában olyan globális szabályozó hatóságokhoz, mint az MHRA, az FDA, a TGA, az NMPA és a PMDA
- Folyamatos fejlesztés: Arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük folyamatainkat és lerövidítsük a határidőket
- Validált módszerek: TCID50, qPCR, kettős spiking és még sok más, az ICH Q5A(R2) irányelveknek megfelelően, a vírusclearance-vizsgálat elvégzéséhez
3 helyszín a világ különböző pontjain
Víruseltávolítás NPS-pontszám: 70
Évente körülbelül 20 kockázati tőke-befektetői ügyfél-auditot bonyolítunk le
Több mint 38 éve végzünk víruseltávolítási vizsgálatokat
A vírusmentesítésre irányuló vizsgálat megtervezése
Tisztában vagyunk azzal, hogy a vírusclearance milyen kritikus fontosságú a termékfejlesztés során, ezért mindhárom telephelyünkön biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Globális jelenlétünk lehetővé teszi a helyi nyelven történő kommunikációt és a vizsgálatokkal kapcsolatos időszerű tájékoztatást, így rugalmasan biztosíthatjuk, hogy Ön megkapja a kívánt időpontot. Telephelyeinken három különböző, a szabályozó hatóságok által elfogadott szolgáltatási csomagot kínálunk:
- Standard Clearance – Foglaljon időpontot intézményünkben, hogy szakértői csapatunkkal együttműködve végrehajthassa vizsgálatát
- Provise®-tisztítás – Bízza ránk a vizsgálat lebonyolítását, miközben Ön a saját telephelyén értéknövelő munkát végez; a folyamat során folyamatosan tájékoztatjuk Önt
- Hibrid engedélyezés – Ön elvégzi a szükséges lépéseket, a többit pedig ránk bízza
A vírusmentesítési vizsgálat végrehajtása
Magasan képzett folyamatkutatóink, tudósaink és downstream-szakértőink helyszínen állnak rendelkezésére, hogy támogassák Önt, vagy az Ön nevében végrehajtsák a vizsgálatot. Bizonyítottan jól ismerjük az IND- és BLA-vizsgálatok hatékony elvégzéséhez szükséges követelményeket és az egyes lépéseket, ideértve a következőket:
- Alacsony/magas pH
- Víruscsökkentő szűrés
- Kationcsere-kromatográfia
- Anioncsere-kromatográfia
- Fehérje-affinitáskromatográfia
- Pasztőrözés és még sok más!
Kettős adagolás a vírusok eltávolításához
Kettős adagolási szolgáltatásunk a Murine Leukaemia Virus (MLV) és a Murine Minute Virus (MMV) felhasználásával többfokozatú adagolási stratégiát alkalmaz, jelentősen csökkentve a vizsgálati időtartamot és a mintavételi terhet, így növelve a víruseltávolítási vizsgálatok hatékonyságát.
Miért érdemes a kettős adagolási módszert választani?
- Hatékonyságnövelés: Kettős adalékanyag-beviteli módszerünk lehetővé teszi az MLV és az MMV egyidejű értékelését, racionalizálva a tisztítási folyamatot és csökkentve a víruseltávolítási vizsgálatok laboratóriumi időigényét. Ez elengedhetetlen a szabályozási határidők betartásához és a klinikai vizsgálatok megkezdésének felgyorsításához.
- Erőforrás-optimalizálás: Mivel a spikelt futtatásokhoz kevesebb termékre van szükség, nagyobb mennyiségű töltött termék áll rendelkezésre a klinikai vizsgálatokhoz. Ezen felül a kettős spikelt megközelítés csökkenti a dokumentáció mennyiségét, ami gyorsabb felülvizsgálati és auditálási folyamatokat eredményez.
- Költségcsökkentés: A szolgáltatás minimalizálja a pufferek mennyiségét, valamint a szükséges oszlopok vagy membráneszközök számát, ami alacsonyabb működési költségeket és kevesebb hulladékkezelési igényt eredményez.
- Megbízható validálás és minőségbiztosítás: A kettős spiking stratégiát szigorúan validáltuk rockville-i létesítményünkben a vizsgálat megbízhatóságának biztosítása érdekében, fenntartva a vírusdetektálás magas pontosságát és precízióját, ezáltal támogatva a vírusbiztonsági értékelés integritását.
A vírusmentesítési vizsgálatában használt BioPure vírusállományok
A vírusokat házon belül állítjuk elő, hogy biztosítsuk a magas vírustitereket és a potenciális szennyezőanyagok alacsony szintjét, ami kiemelkedő teljesítményt eredményez minden későbbi folyamatvizsgálat során. A BioPure vírusállományokat teljes mértékben jellemzett vírusállományokból állítjuk elő, és a vírusok csökkentésének értékelésére használjuk őket.
A BioPure Gold víruskészletet a nanofiltrációs lépések során használjuk a további érzékenység érdekében, mivel azt további tisztítási eljárásnak vetettük alá, hogy a legtisztább és az aggregátumoktól leginkább mentes anyagot állítsuk elő. Vírusclearance-szakértőink szívesen megbeszélik Önnel és tanácsot adnak a megfelelő víruskészletek használatáról az egyes vizsgálataihoz.
Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma!
Kapcsolódó források
- Infographic: Viral Clearance Studies to Meet Your Timelines
Discover comprehensive clearance services to meet your needs.
- Flyer: BioReliance® Standard Viral Clearance Services
Learn how our experts, with decade of experience, help design and execute your clearance studies.
- Infographic: BioReliance® Viral Clearance Services
Discover key numbers on our experience with viral clearance studies.
- Application Note: Designing Successful Viral Clearance Studies
In this paper, we will share how to ensure your manufacturing process has the capacity to remove or inactivate enveloped and non-enveloped viruses.
- Flyer: Roadmap to Success — Provise® Clearance Services
Discover how we can do your viral clearance studies for you, keeping you informed along the way.