Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazások4X SDS mintabetöltő puffer Western blothoz
4X SDS mintabetöltő puffer Western blothoz
Ez az SDS-mintafeltöltő puffer recept ideális fehérjeminták előkészítéséhez és gélekbe való feltöltéséhez poliakrilamid-gélelektroforézis céljából. Ez a receptkalkulátor lehetővé teszi a 4X-es SDS-mintafeltöltő puffer pontos elkészítését bármilyen szükséges térfogat esetén. Adja meg a kívánt térfogatot, kattintson a „KALKULÁLÁS” gombra, és a táblázat kitöltődik a szükséges összetevők mennyiségeivel.
4X oldat koncentrációi:
  • Tris-HCl: 0,2 M
  • DTT: 0,4 M
  • SDS: 277 mM, 8,0% (w/v)
  • Bromofenol-kék: 6 mM
  • Glicerin: 4,3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.