Vai a
P3C030C01
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa, Holdup volume 18 mL
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2, Pellicon® 3 Tangential Flow Filtration Cassette, Pellicon® 3 Ultracel® Membrane Cassette
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1460,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
1460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
product line
Pellicon®
feature
holdup volume 18 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), tangential flow filtration (TFF): suitable
H
2.3 cm (0.90 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
application(s)
mAb
recombinant protein
General description
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi, che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Ultracel® sono pensate per la filtrazione di proteine terapeutiche (come gli anticorpi monoclonali) e di proteine ricombinanti e non ricombinanti.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 P3C030C01 è caratterizzato da pori da 30 kDa NMWCO, da un′area di filtrazione di 0,11 m2 e da una membrana PLCTK. Le sue misure sono: 0,8 cm (alt.) x 5,6 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Application
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 30 kDa Membrane C screen is designed for filtration processes that require maximum mass transfer and flux. From process development through commercial production, these cassettes deliver reliable performance across various filtration applications, including:
  • Monoclonal antibodies (mAb)
  • Recombinant and non-recombinant proteins
  • Vaccine process streams.
Features and Benefits
  • Robusto & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Analysis Note
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Other Notes
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3C030D10P3C010C10P3C005C05
description
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa, Holdup volume 18 mL
description
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa, Holdup volume 227 mL
description
filtration area 1.14 m2, NMWCO 10 kDa, Holdup volume 170 mL
description
filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration), analytical sample preparation: suitable
technique(s)
protein purification: suitable (concentration), buffer exchange: suitable, analytical sample preparation: suitable
filtration area
0.11 m2
filtration area
1.14 m2
filtration area
1.14 m2
filtration area
0.57 m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
matrix
Ultracel® (Membrane)
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, polypropylene cap (for end)
material
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene screen, TPE seal
material
composite regenerated cellulose (CRC) , stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), TPE seal, polypropylene screen
material
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), TPE seal, polypropylene screen, composite regenerated cellulose (CRC)
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
parameter
4-6 L/min-m2 recirculation rate, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-19-7
CAS No.
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto