Dispositivi di filtrazione a flusso tangenziale
Da quelli monouso a quelli multiuso, i nostri prodotti per la filtrazione a flusso tangenziale (TFF) sono ideali per la produzione di prodotti farmaceutici e biofarmaceutici.
Prodotti
TFF a passaggio singolo con capsule e cassette Pellicon®
La TFF a singolo passaggio con le nostre capsule e cassette Pellicon® ottimizza il processo concentrando i flussi di processo senza il ricircolo della TFF tradizionale. Si tratta di un modo semplice per aumentare la capacità, la concentrazione e il recupero dei prodotti, migliorando al contempo l'ingombro. Questa versatile applicazione consente anche un processo continuo e intensificato, in cui la riduzione del volume in linea è abbinata ad altre fasi del processo.
Pellicon® 3 Cassette
Pellicon® 3 cassette garantiscono un'elevata resa proteica e prestazioni costanti, offrendo al contempo un'ampia compatibilità chimica. Sono disponibili con membrane Ultracel® e Biomax® per le diverse esigenze di lavorazione, tra cui mAbs, plasma, insulina, peptidi e vaccini. Per superare le sfide della filtrazione ad alta viscosità, le nostre cassette Pellicon® 3 con schermo D sono facili da usare, consentono una lavorazione più rapida e sono ottimizzate per ottenere concentrazioni proteiche più elevate.
Pellicon® 2 Cassette
Pellicon® 2 sono ideali per l'ultrafiltrazione e la diafiltrazione di prodotti biologici, compresa la concentrazione, la desalinizzazione e lo scambio di tamponi di polisaccaridi, sospensioni virali e soluzioni proteiche. Le nostre membrane Ultracel® e Biomax® offrono un'efficiente ultrafiltrazione, mentre la membrana Durapore® è più adatta alla microfiltrazione.
Pellicon® XL 50 Cassette
Pellicon® XL 50 accoppiano le nostre membrane di ultrafiltrazione e microfiltrazione con una scalabilità lineare per lo sviluppo del processo o la lavorazione di piccoli volumi.
Moduli di microfiltrazione Prostak™
I moduli di microfiltrazione Prostak™ offrono una struttura robusta, prestazioni affidabili e la possibilità di essere inseriti a vapore, rendendoli adatti alla chiarificazione, al prelievo di cellule e alla perfusione multiuso. Il basso volume di ritenzione e il design a canale aperto consentono un elevato recupero del prodotto e un percorso di flusso delicato per la lavorazione di materiali sensibili al taglio.
Supporto per la qualificazione, la valutazione dei rischi e l'ottimizzazione dei processi
A completamento del nostro portafoglio prodotti, il programma Programma Emprove® fornisce tre tipi di dossier per supportare le diverse fasi dello sviluppo e delle operazioni di produzione, come la qualificazione, la valutazione dei rischi e l'ottimizzazione dei processi. I fascicoli consolidano i dati completi dei test specifici del prodotto, le dichiarazioni di qualità e le informazioni normative in un formato facilmente disponibile per semplificare le vostre esigenze di conformità.
Articoli correlati
- Tangential Flow Filtration in Downstream Bioprocessing
There are many options for tangential flow filtration (TFF) in downstream bioprocessing from multi-use to single-use TFF or batch TFF and single-pass TFF.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Single-Pass Tangential Flow Filtration Implementation and Scaling
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Risorse correlate
- Performance Guide: Pellicon® Capsules with 100 and 300 kDa Ultracel® Membrane
Single-use tangential flow filtration devices offering high flux performance, reliable scalability, and enhanced operator safety for viral gene therapy applications.
- Data Sheet: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Accelerate your therapy using our innovative single-use tangential flow filters with superior flux performance
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The optimum tangential flow filtration devices for monoclonal antibodies and other therapeutic proteins.
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The device of choice for applications requiring higher yield, fast processing, and exceptional chemical resistance
- Data Sheet: Pellicon® 2 Filters and Holders
High performance tangential flow filters for biopharmaceutical process development, scale-up and scale-down, concentration, purification, and cell harvesting applications.
- Data Sheet: Prostak™ Microfiltration Modules
Prostak™ modules are tangential flow stacked plate membrane devices with open feed channels, made for use in Prostak™ tangential flow filtration (TFF) systems.
- Data Sheet: Pellicon® XL 50 Cassettes
Easy-to-use, high performance, linearly scalable tangential flow filtration cassette for process development work at volumes from 50 to 1000 mL
- Data Sheet: Pellicon® Single-Pass Tangential Flow Filtration
Pellicon® single-pass tangential flow filtration (single-pass TFF) is a versatile technology for more productive, high capacity and cost effective downstream processes that allows facilities to meet the demands of higher titer and connected or continuous processes
- Data Sheet: Ultracel® Membranes
The membrane of choice for ultra-low protein binding and robust performance during concentration and diafiltration of therapeutics
- Data Sheet: Biomax® Membranes
The membrane of choice for fast processing and exceptional chemical resistance
- Performance Guide: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Innovative, high performance single-use tangential flow filtration devices that offer ease-of-use, operational flexibility, and enhanced operator safety.
- Application Note: Pellicon® Capsules for Single-use Tangential Flow Filtration
The Pellicon® Capsule is the first of its kind—a true single-use TFF device that streamlines bioprocessing with its innovative, simplified design and user-friendly features.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The tangential flow filtration devices of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The tangential flow filtration device of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency
- Application Note: Pellicon® 3 Cassettes with High Viscosity Feed Screen
Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® and Biomax® 30kD Membrane utilizing D screen geometry are engineered to efficiently process higher viscosity products.
- Application Note: Process Optimization and Scalability Evaluation of Pellicon® Capsules for Single-pass Tangential Flow Filtration of mAb-Based Biomolecules
Single-pass tangential flow filtration (SPTFF) is a method of ultrafiltration for the purposes of either volume reduction or protein concentration.
- White Paper: Streamlining Bioprocessing Using Pellicon® Cassettes for Single-pass Operation
Single-pass TFF is an enhanced approach to the existing TFF technology that has been used for the purification of monoclonal antibodies, therapeutic proteins, and vaccines at different steps within downstream processing
- Application Note: Closed Tangential Flow Filtration Processing at Benchtop Scale with Mobius® Assemblies
Mobius® assemblies offer a customizable, closed processing option for tangential flow filtration (TFF) operations.