コンテンツぞスキップ
Merck
ADVH9AC94DE4
AChemBlock
2-Chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
別名:
2-chloro-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H4O2N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
201.63
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H4ClNO2S/c8-6-2-3-5(12-6)1-4(9-3)7(10)11/h1-2,9H,(H,10,11)
Inchi Key
OWJRYNILRVVVFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95.00%
Storage temp.
Store at Room Tem.
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする