Merck
ホームProduct safety(製品安全性)危険有害性情報と注意書き
危険有害性情報と注意書き
危険有害性情報
72の個別および17の複合的な危険有害性情報 – 1つの文字と3つの数字からなる英数字コードが以下のように割り当てられています。
  • 文字「H」(危険有害性情報「hazard statement」);
  • 危険有害性の種類を示す番号:
    • 「2」物理化学的危険性
    • 「3」健康有害性
    • 「4」環境有害性
  • 物質や混合物の性質に起因する危険有害性をあらわす連続した2つの番号[例:爆発性(コード 200~210)、可燃性(コード 220~230)ほか]
コード
危険有害性情報危険有害クラス区分注意喚起語Pコード
H200 不安定性爆発物爆発物不安定性爆発物危険P201, P202, P281, P372, P373, P380,
P401, P501
H201爆発物;大量爆発危険性爆発物区分1.1危険P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H202爆発物;激しい飛散危険性爆発物区分1.2危険P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H203爆発物; 火災、爆風または飛散危険性爆発物区分1.3危険P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H204火災または飛散危険性爆発物区分1.4警告P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501
H205火災時に大量爆発のおそれ爆発物区分1.5
区分1.6
危険P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501
H220極めて引火性の高いガス引火性ガス区分1危険P210, P377, P381, P403
H221引火性ガス引火性ガス区分2警告P210, P377, P381, P403
H222極めて引火性の高いエアロゾル引火性のエアロゾル区分1危険P210, P211, P251, P410+P412
H223引火性のエアロゾル引火性のエアロゾル区分2警告P210, P211, P251, P410+P412
H224極めて引火性の高い液体および蒸気引火性液体区分1危険P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378,
P403+P235, P501
H225引火性の高い液体および蒸気引火性液体区分2危険
H226引火性液体および蒸気引火性液体区分3警告
H227可燃性液体引火性液体区分4警告P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501
H228引火性固体引火性固体区分1危険P210, P240,P241, P280, P370+P378
H228引火性固体引火性固体区分2警告
H240熱すると爆発のおそれ自己反応性物質
および混合物、有機
過酸化物
タイプA危険P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H241熱すると火災や爆発のおそれ自己反応性物質
および混合物、有機
過酸化物
タイプB危険P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501
H242熱すると火災のおそれ自己反応性物質
および混合物、有機
過酸化物
タイプC、D危険P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H242熱すると火災のおそれ自己反応性物質
および混合物、有機
過酸化物
タイプE、F
タイプG
警告P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501
H250空気に触れると自然発火自然発火性液体;自然発火性固体区分1危険P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422
H251自己発熱;火災のおそれ自己発熱性物質
および混合物
区分1危険
H252大量の場合自己発熱;火災のおそれ自己発熱性物質
および混合物
区分2警告P235+P410, P280, P407, P413, P420
H260水に触れると自然発火するおそれのある引火性ガスを発生
水反応
可燃性物質および混合物
区分1危険
H261水に触れると引火性のガスを生成
水反応
可燃性物質および混合物
区分2危険P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501
H261水に触れると引火性のガスを生成
水反応
可燃性物質および混合物
区分3警告P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501
H270発火または火災助長のおそれ;酸化剤酸化性ガス区分1危険P220, P244, P370+P376, P403
H271火災または爆発のおそれ;強酸化性酸化性液体;酸化性固体区分1危険P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501
H272火災助長のおそれ;酸化剤酸化性液体;酸化性固体区分2危険
H272火災助長のおそれ;酸化剤酸化性液体;酸化性固体区分3警告P210, P220, P221, P280, P370+P378,
P501
H280加圧ガス;熱すると爆発のおそれ加圧ガス圧縮ガス
液化ガス
溶解ガス
警告P410+P403
H281深冷液化ガス;凍傷または傷害のおそれ加圧ガス深冷液化
ガス
警告P282, P336, P315, P403
H290金属腐食のおそれ金属腐食性化学品区分1警告P234, P390, P404
H300飲み込むと生命に危険急性毒性、経口区分1、2危険P264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H301飲み込むと有毒急性毒性、経口区分3危険P264, P270, P301+P310, P321, P330,
P405, P501
H302飲み込むと有害急性毒性、経口区分4警告P264, P270, P301+P312, P330, P501
H303飲み込むと有害のおそれ急性毒性、経口区分5 P312
H304飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ吸引性呼吸器有害性区分1危険
H305飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ吸引性呼吸器有害性区分2警告P301+P310, P331, P405, P501
H310皮膚に接触すると生命に危険急性毒性、経皮区分1、2危険P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501
H311皮膚に接触すると有毒急性毒性、経皮区分3危険P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501
H312皮膚に接触すると有害急性毒性、経皮区分4警告P280, P302+P352, P312, P322, P363, P501
H313皮膚に接触すると有害のおそれ急性毒性、経皮区分5 P312
H314重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷皮膚腐食性および刺激性区分1A、B、C危険P260, P264, P280, P301+P330+ P331,
P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501
H315皮膚刺激皮膚腐食性および刺激性区分2警告P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362
H316軽度の皮膚刺激皮膚腐食性および刺激性区分3警告P332+P313
H317アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ皮膚感作性区分1警告P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501
H318重篤な眼の損傷眼に対する重篤な損傷性または眼刺激性区分1危険P280, P305+P351+P338, P310
H319重度の眼刺激眼に対する重篤な損傷性または眼刺激性区分2A警告P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P
H320眼刺激眼に対する重篤な損傷性または眼刺激性区分2B警告P264, P305+P351+P338,
P337+P313
H330吸入すると生命に危険急性毒性、吸入区分1、2危険P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501
H331吸入すると有毒急性毒性、吸入区分3危険P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501
H332吸入すると有害急性毒性、吸入区分4警告P261, P271, P304+P340, P312
H333吸入すると有害のおそれ急性毒性、吸入区分5 P304+P312
H334吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ呼吸器感作性区分1危険P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501
H335呼吸器への刺激のおそれ特定標的臓器毒性、
単回ばく露;呼吸器
への刺激
区分3警告
H336眠気やめまいのおそれ特定標的臓器毒性、
単回ばく露;
麻酔作用
区分3警告P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501
H340遺伝性疾患のおそれ生殖細胞変異原性区分1A、1B危険
H341遺伝性疾患のおそれの疑い生殖細胞変異原性区分2警告P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501
H350発がんのおそれ発がん性区分1A、1B危険
H351発がんのおそれの疑い発がん性区分2警告P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H360生殖能または胎児への悪影響のおそれ生殖毒性区分1A、1B危険
H361生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い生殖毒性区分2警告P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501
H362授乳中の子に害を及ぼすおそれ生殖毒性、
授乳に対するまたは授乳を介した影響
追加区分 P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313
H370臓器の障害特定標的臓器毒性、単回ばく露区分1危険P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501
H371臓器の障害のおそれ特定標的臓器毒性、単回ばく露区分2警告P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501
H372長期または反復ばく露による臓器の障害特定標的臓器毒性、反復ばく露区分1危険P260, P264, P270, P314, P501
H373長期または反復ばく露による臓器の障害のおそれ特定標的臓器毒性、反復ばく露区分2警告P260, P314, P501
H400水生生物に非常に強い毒性水生
環境有害性、急性
区分1警告P273, P391, P501
H401水生生物に毒性水生
環境有害性、急性
区分2 P273, P501
H402水生生物に有害水生
環境有害性、急性
区分3
H410長期的影響により水生生物に非常に強い毒性水生
環境有害性、長期
区分1警告P273, P391, P501
H411長期的影響により水生生物に毒性水生
環境有害性、長期
区分2
H412長期的影響により水生生物に有害水生
環境有害性、長期
区分3
H413長期的影響により水生生物に有害のおそれ水生
環境有害性、長期
区分4 P273, P501
H420
大気上層部のオゾン層破壊により、公衆衛生や環境を害する
オゾン層への有害性区分1警告P502
追加の危険有害性情報-EUにおける食べ残し
EUH001乾燥すると爆発性を持つ
EUH006空気との接触の有無にかかわらず爆発性がある
EUH014水と激しく反応する
EUH018使用中は可燃性/爆発性の蒸気-空気混合物を形成するおそれがある
EUH019爆発性過酸化物を形成するおそれがある
EUH029水と接触すると有毒ガスが発生する
EUH031酸と接触すると有毒ガスが発生する
EUH032酸と接触すると非常に有毒なガスが発生する
EUH044密閉状態で加熱すると爆発するリスクがある
EUH059オゾン層への有害性がある
EUH066反復ばく露により皮膚の乾燥またはひび割れを引き起こすおそれがある
EUH070目に接触すると毒性がある
注意書き
116の個別および33の複合的な注意書き – 1つの文字と3つの数字からなる英数字コードが、以下のように割り当てられています。
  • 文字「P」(注意書き「precautionary statement」);
  • 注意書きの文言の種類により以下の1つの番号が割り当てられます
    • 「1」一般的な注意書き
    • 「2」安全対策の注意書き
    • 「3」応急処置の注意書き
    • 「4」保管の注意書き
    • 「5」廃棄の注意書き
  • (注意書きの文言の連続した番号に相当する)2つの数字
一般的注意書き
P101医学的な助言が必要な時には、製品容器やラベルを持っていくこと。
P102子供の手の届かないところに置くこと。
P103使用前にラベルをよく読むこと。
安全対策注意書き
P201使用前に取扱説明書を入手すること。
P202すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
P211裸火または他の着火源に噴霧しないこと。
P212密閉状態での加熱または鈍性化剤の減少を避けること。
P220衣類/.../可燃物から遠ざけること。
P221可燃物と混合を回避するために予防策をとること。
P222空気に接触させないこと。
P223激しい反応と火災の発生の危険があるため、水と接触させないこと。
P230...にて湿らせておくこと。
P231不活性ガスで取り扱うこと。
P232湿気を遮断すること。
P233容器を密閉しておくこと。
P234他の容器に移し替えないこと。
P235涼しいところに置くこと。
P240容器を接地すること/アースをとること。
P241防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/...機器を使用すること。
P242火花を発生させない工具を使用すること。
P243静電気放電に対する予防措置を講じること。
P244減圧バルブにはグリースおよび油を使用しないこと。
P250粉砕/衝撃/.../摩擦のような取り扱いをしないこと。
P251加圧容器:使用後も含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
P260粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P261粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P262眼、皮膚、衣類につけないこと。
P263妊娠中/授乳期中は接触を避けること。
P264取り扱い後は手をよく洗うこと。
P264取り扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
P271屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
P272汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273環境への放出を避けること。
P280保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P281指定された個人用保護具を使用すること。
P282耐熱手袋/保護面/保護眼鏡を着用すること。
P283防火服/防炎服/耐火服を着用すること。
P284呼吸用保護具を着用すること。
P285換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。
P231 + P232不活性ガスで取り扱うこと。湿気を遮断すること。
P235 + P410涼しいところに置くこと。日光を避けること。
応急措置注意書き
P301飲み込んだ場合:
P304吸入した場合:
P305眼に入った場合:
P306衣類にかかった場合:
P307ばく露した場合:
P308ばく露またはばく露の懸念がある場合:
P309ばく露した場合、または気分が悪い時:
P310直ちに医師に連絡すること。
P311医師に連絡すること。
P312気分が悪い時は、医師に連絡すること。
P313医師の診断/手当を受けること。
P314気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。
P315直ちに医師の診断/手当を受けること。
P320特別な治療が緊急に必要である(このラベルの...を参照)。
P321特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。
P322特別な処置が必要である(このラベルの...を参照)。
P330口をすすぐこと。
P331無理に吐かせないこと。
P332皮膚刺激が生じた場合:
P333皮膚刺激または発疹が生じた場合:
P334冷たい水に浸すこと/湿った包帯で覆うこと。
P335固着していない粒子を皮膚から払いのけること。
P336凍った部分をぬるま湯でとかすこと。受傷部はこすらないこと。
P337眼の刺激が続く場合:
P338コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P340空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P341呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P342呼吸に関する症状が出た場合:
P350多量の水と石鹸で優しく洗うこと。
P351水で数分間注意深く洗うこと。
P352多量の水と石鹸で洗うこと。
P353皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
P360服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類および皮膚を多量の水で洗うこと。
P361直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。
P362汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P363汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P370火災の場合:
P371大火災の場合で、大量にある場合:
P372火災の場合に爆発する危険性あり。
P373炎が火薬類に届いたら消火活動をしないこと。
P374適当な距離から注意して消火すること。
P376安全に対処できるならば漏洩を止めること。酸化性ガス(2.4章)1
P377漏洩ガス火災の場合:漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。
P378消火に...を使用すること。
P380区域より退避させること。
P381安全に対処できるならば着火源を除去すること。
P390物的被害を防止するために流出したものを吸収すること。
P391漏出物を回収すること。水生環境有害性
P301 + P310飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。
P301 + P312飲み込んだ場合:気分が悪い時は、医師に連絡すること。
P301 + P330 + P331飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P302 + P334皮膚に付着した場合:冷たい水に浸すこと/湿った包帯で覆うこと。
P302 + P350皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で優しく洗うこと。
P302 + P352皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。
P303 + P361 + P353皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
P304 + P312吸入した場合:気分が悪い時は、医師に連絡すること。
P304 + P340吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P304 + P341吸入した場合:呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305 + P351 + P338眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P306 + P360衣類にかかった場合:服を脱ぐ前に、直ちに汚染された衣類および皮膚を多量の水で洗うこと。
P307 + P311ばく露した場合:医師に連絡すること。
P308 + P313ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。
P309 + P311ばく露した場合、または気分が悪い時:医師に連絡すること。
P332 + P313皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当を受けること。
P333 + P313皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断/手当を受けること。
P335 + P334固着していない粒子を皮膚から払いのけること。冷たい水に浸すこと/湿った包帯で覆うこと。
P337 + P313眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けること。
P342 + P311呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。
P370 + P376火災の場合:安全に対処できるならば漏洩を止めること。
P370 + P378火災の場合:消火に...を使用すること。
P370 + P380火災の場合:区域より退避させること。
P370 + P380 + P375火災の場合:区域より退避させること。爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。
P371 + P380 + P375大火災の場合で、大量にある場合:区域より退避させること。爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。
保管注意書き
P401...に保管すること。
P402乾燥した場所に保管すること。
P403換気の良い場所で保管すること。
P404密閉容器に保管すること。
P405施錠して保管すること。
P406耐腐食性/耐腐食性内張りのある...容器に保管すること。
P407積荷/パレット間にすきまを空けること。
P410日光を避けること。
P411...oC以下の温度で保管すること。
P41250oC以上の温度にばく露しないこと。
P413...kg 以上の大量品は、...oC以下の温度で保管すること。
P420他の物質から離して保管すること。
P422内容物を...中で保管すること。
P402 + P404乾燥した場所に保管すること。密閉容器に保管すること。
P403 + P233換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403 + P235換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P410 + P403日光を避けること。換気の良い場所で保管すること。
P410 + P412日光を避けること。50oC以上の温度にばく露しないこと。
P411 + P235...oC以下の温度で保管すること。涼しいところに置くこと。
廃棄注意書き
P501内容物/容器を...に廃棄すること。
P502回収/再生利用に関する情報は製造業者/供給業者に問い合わせる。
絵表示と危険有害コード
現行のEUのシステムと比較して最も顕著な変化は、絵表示(旧:有害性のシンボルマーク)です。GHSの絵表示の大部分は旧システムと同等ですが、GHS 04、GHS 07、GHS 08は新しい絵表示です。
GHSシステムは、16の物理化学的危険性、10の健康に対する有害性、3の環境に対する有害性分類に基づいて、以下の要素で構成されています。
内容
絵表示
危険有害性クラスと危険有害性区分
爆弾の爆発
GHS01
不安定性爆発物
等級1.1、1.2、1.3、1.4の爆発物
自己反応性物質および混合物、Type A、B
有機過酸化物、Type A、B
火災または飛散危険性 等級1.5
火災時に大量爆発のおそれ 等級1.6
炎
GHS02
可燃性ガス、区分1
可燃性エアゾール、区分1、2
引火性液体、区分1、2、3
可燃性固体、区分1、2
自己反応性物質および混合物、Type B、C、D、E、F
自然発火性液体、区分1
自然発火性固体、区分1
自己発熱性物質および混合物、区分1、2
水反応
可燃性物質および混合物、区分1、2、3
有機過酸化物、Type B、C、D、E、F
円上の炎
GHS03
酸化性ガス、区分1
酸化性液体、区分1、2、3
ガスボンベ
GHS04
高圧ガス:
- 圧縮ガス
- 液化ガス
- 深冷液化ガス
- 溶解ガス
腐食性
GHS05
金属腐食性化学品、区分1
皮膚腐食性、区分1A、1B、1C
眼に対する重篤な損傷性、区分1
どくろ
GHS06
急性毒性(経口、経皮、吸入)、区分1、2、3
感嘆符
GHS07
急性毒性(経口、経皮、吸入)、区分4
皮膚刺激性、区分2
眼刺激性、区分2
皮膚感作性、区分1
特定標的臓器毒性 – 単回ばく露、区分3
健康有害性
GHS08
呼吸器感作性、区分1
生殖細胞変異原性、区分1A、1B、2
発がん性、区分1A、1B、2
生殖毒性、区分1A、1B、2
特定標的臓器毒性 – 単回ばく露、区分1、2
特定標的臓器毒性 – 反復ばく露、区分1、2
吸引性呼吸器有害性、区分1
環境
GHS09
水生環境有害性
- 急性、区分1
- 慢性有害性、区分1、2