コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC227B
Bide Pharmatech
3,5-Diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
別名:
3,5-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C17H13O1N1
CAS番号:
分子量:
247.3
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C17H13NO/c19-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-16(18-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,18H
Inchi Key
GRLGDALQUFILRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする