コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC25A8
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
別名:
1-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H6O1Br1F3
CAS番号:
分子量:
267.05
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5(14)7-3-2-6(4-8(7)10)9(11,12)13/h2-4H,1H3
Inchi Key
HBGXHUPYBNIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする