Merck
BDPH9BCC2ACA
Bide Pharmatech
2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
別名:
2-amino-6-methyl-4(3H)-pyrimidinethione
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H7N3S1
CAS番号:
分子量:
141.2
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
Inchi Key
VWMGCVRJTGJRSS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-methylpyrimidine-4-thiol
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)