Merck
BDPH9BCC39EF
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
別名:
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H12O2N2
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Inchi Key
YPRBNFRLIKIHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)