Merck
BDPH9BCC3E13
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)aniline
別名:
3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C12H11O1N2Cl1
CAS番号:
分子量:
234.68
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c13-11-7-9(14)4-5-12(11)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h1-7H,8,14H2
Inchi Key
XCAPJQSICQSUJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)